Fortfahren mit
D5394
Decyl β-D-Glucopyranosid
≥98% (GC)
Synonym(e):
n-Decyl β-D-glucopyranoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 546.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H32O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.42
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-469-7
Beilstein/REAXYS Number:
85089
MDL number:
CHF 546.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
320.42 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
color
white to off-white
CMC
2.2
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
Application
Decyl β-D-glucopyranoside, a nonionic surfactant, is used in the development of sugar-based surfactant solutions. It may be used as a reference alkyl glucoside in separation and analysis procedures and to study its physiochemical properties and behavior as a surfactant.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8035D6277850521P
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
320.42 g/mol
mol wt
348.47 g/mol
mol wt
349.46 g/mol
mol wt
482.56 g/mol
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)