STS0005
Triton™ CG-110
Non-ionic surfactant
Synonym(e):
Alkyl polyglucoside (APG)-natural surfactant
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
laboratory grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
non-ionic
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1748 ppm (25°C)
Übergangstemp.
pour point -15 °C
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
Löslichkeit
water: freely soluble at 20 °C (visual)
Dichte
1.15 g/mL at 20 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1OCCCCCCCCCC)O)O)O)CO
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16?/m1/s1
InChIKey
JDRSMPFHFNXQRB-IWQYDBTJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the preparation of multilamellar vesicles as carriers for tretinoins and retinoids.
- In the study of mineralization, leaching, and adsorption of glyphosate herbicide in the soil.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Mild
- Good detergency & wetting properties
- Lower color than Triton BG-10
- Readily biodegradable
- Moderate to high stable foam
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?