Fortfahren mit
D8035
n-Dodecyl β-D-Glucopyranosid
≥98% (GC)
Synonym(e):
Dodecyl-glucosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.47
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-614-4
Beilstein/REAXYS Number:
86236
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
348.47 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
CMC
0.13
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Application
Dodecyl β--D-glucopyranoside, a long chain alkyl glycopyranoside and a classical nonionic amphiphile surfactant, is used in detergent and colloid research and micelle development. It may be used as a reference compound in long-chain alkyl glucoside separation and analysis procedures.
Biochem/physiol Actions
Non-ionic saccharide detergent used for the solubilization of membrane-bound proteins, such as G-Protein-Coupled Receptors, in native state
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
324351D5394M0779
description
≥98% (GC)
description
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state.
description
≥98% (GC)
description
≥99% (HPLC and GC)
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (HPLC and GC)
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
348.47 g/mol
mol wt
-
mol wt
320.42 g/mol
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)