K1637
Kanamycin -sulfat aus Streptomyces kanamyceticus
meets USP testing specifications, powder
Synonym(e):
Kanamycin A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Streptomyces kanamyceticus
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Form
powder
Wirksamkeit
≥750 μg per mg
Löslichkeit
H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
SMILES String
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChIKey
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Widerstandsweise: Aminoglycosid-modifizierende Enzyme (einschließlich Acetyltransferase, Phosphotransferase, Nukleotidyltransferase) können dieses Antibiotikum verändern und dessen Wechselwirkung mit Ribosomen verhindern.
Antimikrobielles Spektrum: Kanamycinsulfat ist wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien und Mycoplasma.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hochwertiges Antibiotikum für mehrere Forschungsanwendungen
- Erfüllt die USP-Testspezifikationen
Angaben zur Herstellung
Die Lösungen sind bei 37 °C für etwa 5 Tage stabil. Wässrige Stammlösungen können bei 2 bis 8 °C langfristig gelagert werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)