Fortfahren mit
M5308
L-Methionin
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
L-Methionine
Synonym(e):
(S)-2-Amino-4-methylmercapto-buttersäure, L-2-Amino-4-(methylthio)-buttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 41.90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 88.30
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 278.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’430.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-562-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722294
CHF 41.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Methionin, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
99.0-101.0%
form
powder
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
L-Methionin wurde als Komponente von Medien zur Kultivierung von verschiedenen Krebszellen und zur Untersuchung seiner Wirkung auf den Zellzyklus eingesetzt. Es wurde auch als Komponente von DMEM-Medium zur Kultivierung von Satellitenzellen der weißen Muskeln von Forellen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Methionin ist eine essenzielle Aminosäure, die als Vorläufer für die Transmethylierung und Transsulfurierung agiert. In Proteinen liegt L-Methionin in seiner biologisch aktiven Form vor. Die Adenosylierung von Methionin führt zur Bildung von S-Adenosyl-L-methionin (SAM), das für verschiedene Substanzen als Methyldonator dient. Das Stoffwechselprodukt von L-Methionin, Glutathion, reguliert die Immunreaktion und weist eine antivirale Wirkung auf.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M962564319M8439
L-Methionine
SAFC
M8439
L-Methionine
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
99.0-101.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥99%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M5308-1KG04061834059783
M5308-25G04061834059790
M5308-10MG04061833612019
M5308-100G04061834059776
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review