Fortfahren mit
K0129
Kanamycin -Lösung aus Streptomyces kanamyceticus
liquid, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 59.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
MDL number:
CHF 59.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kanamycin -Lösung aus Streptomyces kanamyceticus, 10 mg/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
Streptomyces kanamyceticus
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
concentration
10 mg/mL in 0.9% NaCl
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
impurities
endotoxin, tested
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
InChI key
SBUJHOSQTJFQJX-NOAMYHISSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Kanamycin sulfate is a broad spectrum aminoglycoside-antibiotic derived from Streptomyces kanamyceticus. It is used as an additive in culture media for the isolation of group D streptococci on Kanamycin Esculin Azide Agar and for selection of transformed plant cells containing the neomycin phosphotransferase on a kanamycin-medium. Kanamycin sulfate can also be used as a selection agent for cells transformed with kanamycin B resistance gene. It is recommended for use in cell culture applications at 10 ml/L.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsmechanismus: Das Produkt wirkt, indem es an die ribosomale 70S-Untereinheit bindet, die Translokation hemmt und eine Fehlcodierung hervorruft.
Widerstandsmechanismus: Aminoglykosid-modifizierende Enzyme (einschließlich Acetyltransferase, Phosphotransferase, Nukleotidtransferase) können dieses Antibiotikum verändern und seine Wechselwirkung mit Ribsomen verhindern.
Antimikrobielles Spektrum: Kanamycinsulfat ist wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien und Mycoplasma.
Disclaimer
Solutions are stable at 37°C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions can be stored at 2-8°C for long term storage.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K1637PHR1487BP861
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
powder
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)