Merck
I5502
Sigma-Aldrich
Isopropyl β-D-1-Thiogalactopyranosid
≥99% (TLC)
Synonym(e):
IPTG, Isopropyl β-D-Thiogalactosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
Beilstein:
4631
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.31
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Verunreinigungen
10.0-22.0% Dioxane
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
120 -122  °C ((248 - 252 °F ))
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChIKey
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Anwendung
IPTG wird häufig in Klonungsverfahren verwendet, bei denen die Induktion von β-Galactosidase-Aktivität erforderlich ist. Es wird zusammen mit X-Gal oder Bluo-Gal in der Blau/Weiß-Selektion von Kolonien rekombinanter Bakterien genutzt, die die Expression des lac-Operons in Escherichia coli induzieren. IPTG funktioniert durch Bindung an den lacI-Repressor und Veränderung seiner Konformation, was die Unterdrückung des β-Galactosidase-codierenden Gens lacZ verhindert.
Sonstige Hinweise
Nicht metabolisierbares Galactose-Analog.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Rekonstituierung
Eine Stammlösung (0,1 M) wird durch Auflösen von IPTG in Wasser mit nachfolgender steriler Filterung der Lösung hergestellt. Die endgültige Konzentration von IPTG in den Indikatorplatten sollte 0,2 mM betragen.
Signalwort
WarningDanger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Therese Wohlschlager et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), E2787-E2796 (2014-06-01)
Effector proteins of innate immune systems recognize specific non-self epitopes. Tectonins are a family of β-propeller lectins conserved from bacteria to mammals that have been shown to bind bacterial lipopolysaccharide (LPS). We present experimental evidence that two Tectonins of fungal
Farshid Hadifar et al.
PloS one, 9(10), e108420-e108420 (2014-10-21)
Killed avian influenza virus (AIV) vaccines have been used to control H5N1 infections in countries where the virus is endemic. Distinguishing vaccinated from naturally infected birds (DIVA) in such situations however, has become a major challenge. Recently, we introduced the
Iltaf Ahmed et al.
Human molecular genetics, 24(11), 3172-3180 (2015-02-24)
There are two known mRNA degradation pathways, 3' to 5' and 5' to 3'. We identified likely pathogenic variants in two genes involved in these two pathways in individuals with intellectual disability. In a large family with multiple branches, we
Laam Li et al.
BMC genomics, 16, 637-637 (2015-08-27)
Legionella pneumophila (Lp) is a water-borne opportunistic pathogen. In water, Lp can survive for an extended period of time until it encounters a permissive host. Therefore, identifying genes that are required for survival in water may help develop strategies to
Tobias Goldmann et al.
The EMBO journal, 34(12), 1612-1629 (2015-04-22)
Microglia are tissue macrophages of the central nervous system (CNS) that control tissue homeostasis. Microglia dysregulation is thought to be causal for a group of neuropsychiatric, neurodegenerative and neuroinflammatory diseases, called "microgliopathies". However, how the intracellular stimulation machinery in microglia