Fortfahren mit
F9765
Filipin complex
powder, ≥70% (UV)
Synonym(e):
Filimarisin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 391.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 392.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
CHF 391.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Filipin-Komplex aus Streptomyces filipinensis, ≥70% (UV)
biological source
Streptomyces sp. (Streptomyces filipinensis)
Quality Segment
assay
≥70% (UV)
form
powder
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep greenish-yellow
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C35H58O11/c1-4-5-11-16-31(42)34-33(44)22-29(40)20-27(38)18-25(36)17-26(37)19-28(39)21-32(43)23(2)14-12-9-7-6-8-10-13-15-30(41)24(3)46-35(34)45/h6-10,12-15,24-34,36-44H,4-5,11,16-22H2,1-3H3/b7-6+,10-8+,12-9+,15-13+,23-14+/t24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-/m1/s1
InChI key
IMQSIXYSKPIGPD-YQRUMEKGSA-N
General description
Chemische Struktur: Makrolid
Application
Filipin-Komplex aus Streptomyces filipinensis wird als profloureszierende Sonde zur Detektion von freiem Cholesterin in Zellen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Filipin ist ein Polyen-Makrolid-Antibiotikum mit antimykotischer Wirkung. Der antimykotische Wirkmechanismus ist unklar, jedoch möglicherweise auf die Veränderung der Membrandurchlässigkeit und damit verbundenen Funktionen durch die Bindung an Membransterole zurückzuführen. Filipin bindet an Membransterole wie Cholesterin, hemmt die Endozytose des Prion-Proteins (PrP) und führt zur Freisetzung von PrP aus der Plasmamembran.
Filipin ist ein Polyen-Makrolid-Antibiotikum mit antimykotischer Wirkung. Der antimykotische Wirkmechanismus ist unklar, jedoch möglicherweise auf die Veränderung der Membrandurchlässigkeit zurückzuführen. Filipin bindet an Cholesterin enthaltende Lipid-Doppelschichtmodelle in kristalliner Phase sowie an Doppelschichten in flüssiger Phase mit oder ohne Cholesterin und richtet sich dabei so aus, dass sich Membranporen bilden.Es hemmt die Endozytose des Prion-Proteins (PrP) und führt zur Freisetzung von PrP aus der Plasmamembran.
Other Notes
Filipin enthält 8 isomere Komponenten, wobei Filipin III als Hauptkomponente gilt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F476746745O4876
description
≥70% (UV)
description
≥85% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard, mixture of isomers
description
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
biological source
Streptomyces sp. (Streptomyces filipinensis)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥70% (UV)
assay
≥85% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep greenish-yellow
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the stability of filipin when dissolved in DMSO and stored at -20 degrees C (how long can it be stored like this)?
    1 answer
    1. This product has not been tested for stability in solution, however product SAE0088 is a prepared 5/mg/mL solution in DMSO. This product is stable for at least 2 years at -20 deg. C. but does contain a proprietary stabilizer to enhance stability. See the link below to the product information sheet on the SAE0088 solution:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/973/858/sae0088pis.pdf
      Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate of Analysis for the prepared solution which includes the retest date:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f9765#product-documentation
      Helpful?
  2. Which filipin is better to visualize cholesterol in hela cells by immunofluorescence - F9765 or F4767?
    1 answer
    1. Both F9765 and F4767 are suitable for determining cholesterol in cells. The F4767, Filipin III, is purified from Filipin. As it has a higher purity, it may offer a higher signal-to-noise ratio resulting in less background. These product have not been compared in side by side testing. It may be helpful to view the peer-reviewed knowledge articles to help with the appropriate selection:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/f9765?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=f9765&type=citation_search
      Helpful?
  3. What is the difference between Filipin products F9765 and F4767?
    1 answer
    1. The product F9765 consists of a filipin complex. It is composed of 8 isomeric components, of which filipin III is the major component in the complex. F4767 consists of filipin III alone and is considered to be a better choice for staining.
      Helpful?
  4. How should Product F9765, Filipin complex from Streptomyces filipinensis, be solubilized?
    1 answer
    1. This product has low solubility in aqueous buffers. It should initially be reconstituted in DMSO at 1 mg/mL and then diluted into saline or an aqueous buffer of choice.
      Helpful?
  5. What is the stability of stock solutions Product F9765, Filipin complex from Streptomyces filipinensis?
    1 answer
    1. Solutions of filipin in aqueous or organic solvents are not considered to be stable and it is recommended that they be prepared fresh and not stored as stock solutions.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.