Merck
D2960000
Dopamin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-ethylamin -hydrochlorid, 3,4-Dihydroxyphenethylamin -hydrochlorid, 3-Hydroxy-tyramin -hydrochlorid, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzoldiol -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.64
Beilstein:
3656720
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dopamine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
248-250 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
InChIKey
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Dopamine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hanneke E M den Ouden et al.
Neuron, 80(4), 1090-1100 (2013-11-26)
Serotonin and dopamine are speculated to subserve motivationally opponent functions, but this hypothesis has not been directly tested. We studied the role of these neurotransmitters in probabilistic reversal learning in nearly 700 individuals as a function of two polymorphisms in
Adriana Basnakova et al.
Neurobiology of stress, 15, 100403-100403 (2021-10-12)
The response of an animal to a sensory stimulus depends on the nature of the stimulus and on expectations, which are mediated by spontaneous activity. Here, we ask how circadian variation in the expectation of danger, and thus the response
A Jon Stoessl et al.
Lancet (London, England), 384(9942), 532-544 (2014-06-24)
Recent advances in structural and functional imaging have greatly improved our ability to assess normal functions of the basal ganglia, diagnose parkinsonian syndromes, understand the pathophysiology of parkinsonism and other movement disorders, and detect and monitor disease progression. Radionuclide imaging
Takeshi Inoue et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(17), 5927-5937 (2014-04-25)
LMTK3 belongs to the LMTK family of protein kinases that are predominantly expressed in the brain. Physiological functions of LMTK3 and other members of the LMTK family in the CNS remain unknown. In this study, we performed a battery of
Horng H Chen et al.
JAMA, 310(23), 2533-2543 (2013-11-20)
Small studies suggest that low-dose dopamine or low-dose nesiritide may enhance decongestion and preserve renal function in patients with acute heart failure and renal dysfunction; however, neither strategy has been rigorously tested. To test the 2 independent hypotheses that, compared