Fortfahren mit
A0423
Adrenocorticotropin, human
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Adrenocorticotropin, Fragment 1-39, Corticotropin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 230.00
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 615.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C207H308N56O58S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4541.07
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
CHF 230.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CCC(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(N)CO)Cc%12ccc(cc%12)O)CO)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(Cc%11[nH]cnc%11)C(=O)NC(Cc%10ccccc%10)C(=O)NC(CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)NC(Cc8c9c([nH]c8)cccc9)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)N1C(CCC1)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)
InChI
1S/C207H308N56O58S/c1-108(2)89-140(186(302)240-135(69-74-163(279)280)182(298)254-149(204(320)321)94-117-43-20-15-21-44-117)250-193(309)152-54-35-86-262(152)202(318)147(92-116-41-18-14-19-42-116)252-171(287)114(11)230-175(291)132(66-71-160(273)274)234-170(286)113(10)231-191(307)150(105-265)255-183(299)136(70-75-164(281)282)241-190(306)146(98-165(283)284)249-180(296)133(67-72-161(275)276)235-169(285)112(9)229-157(270)101-225-174(290)145(97-156(213)269)251-194(310)153-55-36-87-263(153)203(319)148(93-119-60-64-123(268)65-61-119)253-199(315)167(110(5)6)257-185(301)129(49-26-30-79-210)243-198(314)168(111(7)8)259-196(312)155-57-38-85-261(155)201(317)139(53-34-83-223-207(218)219)244-178(294)130(51-32-81-221-205(214)215)237-177(293)128(48-25-29-78-209)236-176(292)127(47-24-28-77-208)232-158(271)103-227-197(313)166(109(3)4)258-195(311)154-56-37-84-260(154)200(316)138(50-27-31-80-211)233-159(272)102-226-173(289)143(95-120-99-224-126-46-23-22-45-124(120)126)247-179(295)131(52-33-82-222-206(216)217)238-187(303)142(90-115-39-16-13-17-40-115)246-189(305)144(96-121-100-220-107-228-121)248-181(297)134(68-73-162(277)278)239-184(300)137(76-88-322-12)242-192(308)151(106-266)256-188(304)141(245-172(288)125(212)104-264)91-118-58-62-122(267)63-59-118/h13-23,39-46,58-65,99-100,107-114,125,127-155,166-168,224,264-268H,24-38,47-57,66-98,101-106,208-212H2,1-12H3,(H2,213,269)(H,220,228)(H,225,290)(H,226,289)(H,227,313)(H,229,270)(H,230,291)(H,231,307)(H,232,271)(H,233,272)(H,234,286)(H,235,285)(H,236,292)(H,237,293)(H,238,303)(H,239,300)(H,240,302)(H,241,306)(H,242,308)(H,243,314)(H,244,294)(H,245,288)(H,246,305)(H,247,295)(H,248,297)(H,249,296)(H,250,309)(H,251,310)(H,252,287)(H,253,315)(H,254,298)(H,255,299)(H,256,304)(H,257,301)(H,258,311)(H,259,312)(H,273,274)(H,275,276)(H,277,278)(H,279,280)(H,281,282)(H,283,284)(H,320,321)(H4,214,215,221)(H4,216,217,222)(H4,218,219,223)
InChI key
IDLFZVILOHSSID-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... POMC(5443)
General description
Adrenocorticotropin (ACTH) ist ein 303 Aminosäuren langes Hormonprotein, das auf dem menschlichen Chromosom 2p23.3 lokalisiert ist.
Biochem/physiol Actions
Stimuliert die Synthese und Absonderung von Glukokortikoiden durch die Nebennierenrinde.
Adrenocorticotropin (ACTH) stimuliert den Melanocortinrezeptor (MC1R bis MC5R). Es ist an der Produktion von α-Melanozyten-stimulierendem Hormon (α-MSH) beteiligt. Eine Hypomethylierung der ACTH-Promotorregion in thymischen Karzinoiden steht mit ektopischem Cushing-Syndrom in Zusammenhang. Mutationen dieses Gens stehen mit aberrantem Fusionsprotein und einer Beeinträchtigung der Melanocortinsignalisierung bei Nebennierenrindeninsuffizienz in Verbindung. Eine Fehlregulierung von ACTH führt zu Cushing-Syndrom.
Other Notes
InChI: 1S/C207H308N56O58S/c1-108(2)89-140(186(302)240-135(69-74-163(279)280)182(298)254-149(204(320)321)94-117-43-20-15-21-44-117)250-193(309)152-54-35-86-262(152)202(318)147(92-116-41-18-14-19-42-116)252-171(287)114(11)230-175(291)132(66-71-160(273)274)234-170(286)113(10)231-191(307)150(105-265)255-183(299)136(70-75-164(281)282)241-190(306)146(98-165(283)284)249-180(296)133(67-72-161(275)276)235-169(285)112(9)229-157(270)101-225-174(290)145(97-156(213)269)251-194(310)153-55-36-87-263(153)203(319)148(93-119-60-64-123(268)65-61-119)253-199(315)167(110(5)6)257-185(301)129(49-26-30-79-210)243-198(314)168(111(7)8)259-196(312)155-57-38-85-261(155)201(317)139(53-34-83-223-207(218)219)244-178(294)130(51-32-81-221-205(214)215)237-177(293)128(48-25-29-78-209)236-176(292)127(47-24-28-77-208)232-158(271)103-227-197(313)166(109(3)4)258-195(311)154-56-37-84-260(154)200(316)138(50-27-31-80-211)233-159(272)102-226-173(289)143(95-120-99-224-126-46-23-22-45-124(120)126)247-179(295)131(52-33-82-222-206(216)217)238-187(303)142(90-115-39-16-13-17-40-115)246-189(305)144(96-121-100-220-107-228-121)248-181(297)134(68-73-162(277)278)239-184(300)137(76-88-322-12)242-192(308)151(106-266)256-188(304)141(245-172(288)125(212)104-264)91-118-58-62-122(267)63-59-118/h13-23,39-46,58-65,99-100,107-114,125,127-155,166-168,224,264-268H,24-38,47-57,66-98,101-106,208-212H2,1-12H3,(H2,213,269)(H,220,228)(H,225,290)(H,226,289)(H,227,313)(H,229,270)(H,230,291)(H,231,307)(H,232,271)(H,233,272)(H,234,286)(H,235,285)(H,236,292)(H,237,293)(H,238,303)(H,239,300)(H,240,302)(H,241,306)(H,242,308)(H,243,314)(H,244,294)(H,245,288)(H,246,305)(H,247,295)(H,248,297)(H,249,296)(H,250,309)(H,251,310)(H,252,287)(H,253,315)(H,254,298)(H,255,299)(H,256,304)(H,257,301)(H,258,311)(H,259,312)(H,273,274)(H,275,276)(H,277,278)(H,279,280)(H,281,282)(H,283,284)(H,320,321)(H4,214,215,221)(H4,216,217,222)(H4,218,219,223)/t112-,113-,114-,125-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,133-,134-,135-,136-,137-,138-,139-,140-,141-,142-,143-,144-,145-,146-,147-,148-,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,166-,167-,168-/m0/s1
Lyophilisiert aus 0,1 % TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0673A1527A2407
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)