A5144
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure Hemimagnesiumsalz Hydrat
≥95% purity (perchloric acid titration), for fluorescence, powder
Synonym(e):
ANSA, Magnesium-8-anilino-1-naphthalinsulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure Hemimagnesiumsalz Hydrat, for fluorescence, ≥95% (TLC)
Qualität
for fluorescence
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (TLC)
Form
powder
Farbe
faint green to green
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.[Mg++].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45
InChI
1S/2C16H13NO3S.Mg.H2O/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
FBANPIUXAXTAFX-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.