If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Wichtige Dokumente
A5040
Ethyl-3-Aminobenzoat -methansulfonat (Salz)
analytical standard
Synonym(e):
MS-222, Tricain
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
~148 °C
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CS(O)(=O)=O.CCOC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
InChIKey
FQZJYWMRQDKBQN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Herstellung von einem monoklonalen Anti-TMS-Antikörper (mAb) für die Analyse von Tricain in Fischproben unter Verwendung eines Lateral-Flow-Tests mit immunchromatografischem Teststreifen (LF-ICS)
- Modifizierte QuEChERS-basierte Probenextraktion von Tricainmethansulfonat aus Blut-, Muskel- und Leberproben des Karpfens für die Analyse mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (HPLC-MS/MS)
- Multi-Rückstandsanalyse von Tricainmesylat und Malachitgrün in Aquakulturwasser-, Fisch- und Garnelenproben mit einem dreifarbigen immunchromatografischen Teststreifen mit doppelten Testlinien (TS-DTL)
- Analyse von Wasserproben für MS-222 mittels Festphasenextraktion für die Probenbehandlung und Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrieanalyse (LC-MS/MS) für die Bestimmung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf