30095
D-Cystein
≥99% (RT), for peptide synthesis
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-mercapto-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
D-Cystein, ≥99% (RT)
Assay
≥99% (RT)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D −7.6±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~230 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChIKey
XUJNEKJLAYXESH-UWTATZPHSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
It can also be used in the synthesis of:
- cysteine-based chiral carbon dots (CDs)
- D-luciferin and aminoluciferin analogs
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..