Wichtige Dokumente
A8199
N-Acetyl-L-Cystein
≥99% (TLC), suitable for cell culture, BioXtra
Synonym(e):
LNAC, NAC
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-Acetyl-L-Cystein, BioXtra, ≥99% (TLC)
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.5%
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChIKey
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCActive Filters