Wichtige Dokumente
1.12533
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat
for biochemistry and surfactant tests
Synonym(e):
Dodecylsulfatnatriumsalz, Natriumdodecylsulfat, Schwefelsäuredodecylester-Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H25NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
205-788-1
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C
Übergangstemp.
flash point >150 °C
Löslichkeit
>130 g/L
Dichte
1.1 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
490‑560 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Determination of 13 potential anti-obesity agents in hair by dispersive liquid-liquid microextraction-assisted UHPLC-MS/MS: In dieser Studie wird Natriumdodecylsulfat in einer neuartigen Extraktionstechnik für die Quantifizierung von Wirkstoffen gegen Fettleibigkeit eingesetzt, wodurch seine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Empfindlichkeit und Genauigkeit bioanalytischer Methoden deutlich wird (Tang et al., 2024).
  • Sequestration of cyanide ions from aqueous medium by physio-chemically fabricated biochar of peels of banana and grape fruit in ecofriendly way: Zeigt die Verwendung von Natriumdodecylsulfat zur Verbesserung der Adsorptionskapazität von Biokohle, die für Umweltsanierungstechnologien von entscheidender Bedeutung ist (Sillanpaa et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Zwei-Phasen-Titration): ≥ 99
Homologreinheit C-12: ≥ 98
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Löslichkeit (Ethanol): entspricht
Absorption A (220–350 nm; 3 %, 1 cm; Wasser): ≤ 0,10
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 1
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Protokoll für die Probenvorbereitung zur Zelllyse und effizienten Proteinextraktion aus kultivierten Geweben und Zellen für das anschließende Western Blotting.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.