Wichtige Dokumente
81619
Ectoin
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-carboxylsäure, Thp(B)
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
142.16 g/mol
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Farbe
white
Löslichkeit
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
SMILES String
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChIKey
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?