Merck
M1902
Sigma-Aldrich
D-Mannitol
≥98% (GC), suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Mannite
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
1721898
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
Anwendung(en)
agriculture
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Anwendung
  • Effect of different proportions of glycerol and D-mannitol as plasticizer on the properties of extruded corn starch.: Diese Studie untersucht, wie unterschiedliche Anteile von Glycerin und D-Mannitol die mechanischen Eigenschaften extrudierter Maisstärke beeinflussen, was für die Entwicklung biologisch abbaubarer Verpackungsmaterialien von entscheidender Bedeutung ist (Xu et al., 2023).
  • Exposure of Helicobacter pylori to clarithromycin in vitro resulting in the development of resistance and triggers metabolic reprogramming associated with virulence and pathogenicity.: Diese Studie erforscht, wie D-Mannitol bei Exposition gegenüber Clarithromycin zur metabolischen Neuprogrammierung bei Helicobacter pylori beiträgt, und bietet Einblicke in Mechanismen der Antibiotikaresistenz und mögliche therapeutische Ziele (Roli et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Ein Zuckeralkohol, der die Geschmacksknospen für süß anspricht. Wird für Untersuchungen zur Inhibition von Süße verwendet.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Zuckeralkoholen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 8
1 of 8
Diana Bilton et al.
Thorax, 69(12), 1073-1079 (2014-09-24)
Bronchiectasis is characterised by excessive production of mucus and pulmonary exacerbations. Inhaled osmotic agents may enhance mucociliary clearance, but few long-term clinical trials have been conducted. To determine the impact of inhaled mannitol on exacerbation rates in patients with non-cystic
Heikki O Koskela et al.
Chest, 124(4), 1341-1349 (2003-10-14)
To compare the sensitivity and validity of mannitol, histamine, and cold air challenges to demonstrate the effect of inhaled corticosteroids (ICS) in asthma. A prospective study. Seventeen patients with recently diagnosed, steroid-naive asthma who fulfilled the diagnostic criteria of Finnish
Heikki O Koskela et al.
Chest, 125(6), 1985-1992 (2004-06-11)
To define whether coughing during mannitol challenge is a nonspecific side effect of this challenge or is associated with asthma. A prospective study. University hospital. Thirty-seven steroid-naive, asthmatic subjects and 10 healthy subjects. The participants completed a symptom questionnaire, recorded
Cecilio F Caldeira et al.
Nature communications, 5, 5365-5365 (2014-11-06)
Circadian rhythms enable plants to anticipate daily environmental variations, resulting in growth oscillations under continuous light. Because plants daily transpire up to 200% of their water content, their water status oscillates from favourable during the night to unfavourable during the
Marieke Dubois et al.
Plant physiology, 169(1), 166-179 (2015-05-23)
Leaf growth is a tightly regulated and complex process, which responds in a dynamic manner to changing environmental conditions, but the mechanisms that reduce growth under adverse conditions are rather poorly understood. We previously identified a growth inhibitory pathway regulating