Fortfahren mit
C0283
L-Carnitin -hydrochlorid
≥98%, synthetic
Synonym(e):
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrat, Vitamin BT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 41.40
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 53.20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 190.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 748.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'200.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2CO2H · Cl-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.66
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
229-663-6
MDL number:
CHF 41.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Carnitin -hydrochlorid, synthetic, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
mp
142 °C
application(s)
cell analysis
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI key
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Application
L-Carnitin-Hydrochlorid wurde zur Untersuchung des Ergothionein-Transporters SLC22A4 und des Carnitin-Transporters SLC22A5 verwendet. Es wurde auch eingesetzt, um das Eindringen von Palmitinsäure in die Mitochondrien zu ermöglichen.
Biochem/physiol Actions
Carnitin ist ein quaternäres Amin, das natürlich in den meisten Säugetiergeweben vorkommt. Es ist in relativ hoher Konzentration im Skelettmuskel und im Herzen vorhanden, wo es an der Regulierung des Energiestoffwechsels beteiligt ist. Es verschiebt den Glucosestoffwechsel von der Glycolyse zur Glycogen-Speicherung und verbessert den Transport von langkettigen Fettsäuren in die Mitochondrien, wo sie zur Energiegewinnung oxidiert werden.
Carnitin wird aus Lysin biosynthetisiert. Es steht evtl. mit der Energiegewinnung aus verzweigtkettigen Aminosäuren in Verbindung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
94954C0158A6706
description
synthetic, ≥98%
description
analytical standard
description
synthetic, ≥98%
description
≥99% (titration), powder
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥99% (titration)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
color
white
color
-
color
white
color
white to off-white
mp
142 °C
mp
-
mp
197-212 °C (lit.)
mp
194 °C
application(s)
cell analysis
application(s)
clinical testing
application(s)
cell analysis
detection
application(s)
cell analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Carnitin -hydrochlorid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the storage temp for this material? The SDS says to "Recommended storage temperature see product label." however the product label and CoA do not list the storage temp anywhere.
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf