70709
Hydroxyectoin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(4S,5S)-5-Hydroxy-2-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-carboxylsäure, THP(A)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
SMILES String
CC1=N[C@@H]([C@@H](O)CN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O3/c1-3-7-2-4(9)5(8-3)6(10)11/h4-5,9H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,10,11)/t4-,5-/m0/s1
InChIKey
KIIBBJKLKFTNQO-WHFBIAKZSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?