Merck
51788
Supelco
Anilin
analytical standard
Größe auswählen
1 ML
CHF 62.90
5 ML
CHF 207.00
CHF 62.90
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 62.90
5 ML
CHF 207.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.13
Beilstein:
605631
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 62.90
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.22 (185 °C, vs air)
Dampfdruck
0.7 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
1139 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
11 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.1% water
<0.03% nitrobenzene (C6H5NO2)
Brechungsindex
n20/D 1.586 (lit.)
n20/D 1.586
bp
184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChIKey
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyl heneicosanoate has been used as an internal standard in the quantitative determination of fatty acids and their isomers composition using gas chromatography method of analysis (GC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem./physiol. Wirkung
Die akute Toxizität von Anilin wird unter anderem durch seine in vivo-Aktivierung zu 4-Hydroxyanilin und die Bildung von Hämoglobin-Addukten hervorgerufen. In Erythrozyten ist dieses mit der Freisetzung von Eisen und der Akkumulierung von Methämoglobin und der Entwicklung von hämolytischer Anämie sowie der Entzündung der Milz verbunden. Bei längerer Verabreichung wird häufig eine Tumorbildung in der Milz beobachtet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Teaching Innovations in Lipid Science (2007)
Conor J Kearney et al.
Science advances, 7(8) (2021-02-21)
Multimodal single-cell RNA sequencing enables the precise mapping of transcriptional and phenotypic features of cellular differentiation states but does not allow for simultaneous integration of critical posttranslational modification data. Here, we describe SUrface-protein Glycan And RNA-seq (SUGAR-seq), a method that
M Peluso et al.
Carcinogenesis, 21(2), 183-187 (2000-02-05)
The 'Mediterranean diet', a diet rich in cereals, fruit and vegetables, has been associated with lowering the risk of a variety of cancers of the digestive tract and the bladder. In a previous study, we showed that the high phenolic
Conghui Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46), 18924-18927 (2012-11-08)
A novel and efficient copper-catalyzed azidation reaction of anilines via C-H activation has been developed. This method, in which the primary amine acts as a directing group by coordinating to the metal center, provides ortho azidation products regioselectively under mild
S A Vaziri et al.
Pharmacogenetics, 11(1), 7-20 (2001-02-24)
Arylamines such as 2-naphthylamine and 4-aminobiphenyl are suspected human bladder procarcinogens that require bioactivation to DNA-reactive species to exert their carcinogenic potential. The goals of the present study were (i) to assay for the presence of the arylamine acetyltransferases NAT1
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf