Merck
320102
Sigma-Aldrich
Essigsäureanhydrid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
Beilstein:
385737
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
629 °F
Expl.-Gr.
10.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−73 °C (lit.)
Löslichkeit
water: slightly soluble
Dichte
1.08 g/mL (lit.)
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
SMILES String
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChIKey
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Essigsäureanhydrid ist an der Friedel-Craft′s intramolekulären Cyclisierungsreaktion von Cyclopropylketonen zum Erhalt der Tetralonen beteiligt.[1] Berichten zufolge fördert es die Knoevenagel-Kondensation von verschiedenen Aldehyden und aktivierten Methylverbindungen.[2]
Essigsäureanhydrid ist ein Carbonsäureanhydrid, das häufig für die Acetylierung von Aminen und Alkoholen eingesetzt wird.[3]
Anwendung
Essigsäureanhydrid eignet sich für die Verwendung als Reaktant für die Synthese von:
  • 3-Acetoxybenzoesäure durch Reaktion mit 3-Hydroxybenzoesäure[4]
  • 6-Dimethylamino-2,3-naphthalendicarbonsäureanhydrid, ein Vorläufer für die Herstellung von 6-Dimethylaminonaphthalimid[5]
Essigsäureanhydrid wurde in folgenden Studien verwendet:
  • Lipozyme TL IM (kommerziell erhältliche immobilisierte Lipase aus Thermomyces lanuginosus) katalysiert die Acetylierung von essenziellem Nelkenöl.[6]
  • Als Acetylspender für die Untersuchung der lipasekatalysierten Acetylierung von nanofibrillierter Zellulose (NFC).[7]
  • Synthese von N-substituierten Pyrazolinen.[8]
  • Acetylierung der Hühnerhirsestärke (Echinochloa crus-galli).[9]
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Braulio Insuasty et al.
European journal of medicinal chemistry, 93, 401-413 (2015-03-01)
A new series of chalcones 5a-f were synthesized from caffeine-based aldehyde 3 and substituted acetophenones 4a-f. Treatment of compounds 5a-f with hydrazine hydrate led to pyrazolines 6a-f, and their subsequent reaction with acetic anhydride or formic acid afforded the corresponding
Yohei Ogiwara et al.
The Journal of organic chemistry, 80(6), 3101-3110 (2015-02-18)
The combination of a catalytic amount of InCl3 and acetic anhydride remarkably promotes the Knoevenagel condensation of a variety of aldehydes and activated methylene compounds. This catalytic system accommodates aromatic aldehydes containing a variety of electron-donating and -withdrawing groups, heteroaromatic
Mojca Božič et al.
Carbohydrate polymers, 125, 340-351 (2015-04-11)
The acetylation efficiency of nanofibrillated cellulose (NFC) with acetic anhydride as acetyl donor was studied using lipase from Aspergillus niger in a mixture of dimethyl sulphoxide (DMSO) and phosphate buffer solution at ambient conditions and in supercritical carbon dioxide (scCO2).
Josiane Bartz et al.
Food chemistry, 178, 236-242 (2015-02-24)
Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) is an invasive plant that is difficult to control and is found in abundance as part of the waste of the paddy industry. In this study, barnyardgrass starch was extracted and studied to obtain a novel starch
Semi-synthesis and proteasome inhibition of D-ring deoxy analogs of (-)-epigallocatechin gallate (EGCG), the active ingredient of green tea extract.
Huo C, et al.
Journal of Chemistry, 86(6), 495-502 (2008)
Artikel
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf