112933
Acetanilid
99%
Synonym(e):
N-Phenylacetamid, Essigsäure-anilid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.65 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 114 °C)
Assay
99%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1004 °F
bp
304 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
321.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
161 °C - closed cup