Merck
603694
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl-13C6-amin
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13C6H11NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
134 °C
mp (Schmelzpunkt)
-17 °C
Dichte
0.8665 g/mL
0.919 g/mL
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
N[13CH]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
PAFZNILMFXTMIY-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4