Wichtige Dokumente
437638
Tetrahydrofuran
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
Synonym(e):
Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
About This Item
143 mmHg ( 20 °C)
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Tetrahydrofuran, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
610 °F
Enthält
250 ppm BHT as inhibitor
Expl.-Gr.
1.8-11.8 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
Abdampfrückstand
≤0.03%
Farbe
APHA: ≤20
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
pH-Wert
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Formation of diacetylinic polymers.[1]
- RAFT polymerization of p-acetoxystyrene.[2]
- Synthesis of di-tert-butyl-Phosphinoferrocene.[3]
- Synthesis of n-TiO2-based amphiphilic polymer brushes.[4]
Empfehlung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?