186171
n-Butyllithium -Lösung
1.6 M in hexanes
Synonym(e):
n-BuLi, Butyllithium, Butyllithium -Lösung, Lithium-1-butanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.6 M in hexanes
Dichte
0.68 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChIKey
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Copolymerisation von Butadien und Styrol unter dem Einfluss von n-Butyllithium: Diese Studie untersucht den Copolymerisationsprozess mit n-Butyllithium als Katalysator, der für die Entwicklung neuer synthetischer Gummimaterialien von Bedeutung ist (V Bronskaya et al., 2023).
- Modifikatoren von n-Butyllithium bei der Synthese von Polybutadien und Styrol-Butadien-Kautschuk: Untersucht die Verwendung von n-Butyllithium mit verschiedenen Modifikatoren bei der Synthese von industriellen Gummiprodukten, die für das Verständnis der Kontrolle von Polymereigenschaften wichtig sind (VS Glukhovskoi et al., 2014).
- Aggregation und Solvatisierung von n-Butyllithium: Untersucht das Aggregationsverhalten und die Solvatisierungseigenschaften von n-Butyllithium in verschiedenen Lösungsmitteln und liefert Erkenntnisse über seine chemischen Interaktionen, die für die organische Synthese von entscheidender Bedeutung sind (O Tai et al., 2017).
Verpackung
Die 25-ml-Sure/Seal™-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.