Merck
360589
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
Synonym(e):
THF, Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
Beilstein:
102391
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität:
ACS reagent
Assay:
≥99.0%
Methode(n):
HPLC: suitable
bp:
65-67 °C (lit.)
Dampfdruck:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Tetrahydrofuran, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
610 °F
Enthält
250 ppm BHT as inhibitor
Expl.-Gr.
1.8-11.8 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
Abdampfrückstand
≤0.03%
Farbe
APHA: ≤20
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
pH-Wert
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetrahydrofuran (THF) ist eine heterozyklische Verbindung (zyklischer Ether). Es ist farblos, weist eine geringe Viskosität auf und ist in einer Reihe von Lösungsmitteln gut löslich. Es wird verbreitet als Lösungsmittel in organischen Synthesen verwendet und ist besonders beliebt für Reaktionen mit organometallischen Verbindungen und Grignard-Reagenzien. Aufgrund der Bildung von organischen Peroxiden bei der Langzeitlagerung wird THF in der Regel stabilisiert, indem butyliertes Hydroxytoluol (BHT) zugegeben wird. BHT beseitigt die freien Radikale, die für die Bildung von Peroxid erforderlich sind.
Anwendung
Tetrahydrofuran (THF) wird in den folgenden Prozessen als Lösungsmittel verwendet:
  • Organische Synthesen
a) Grignard
b) organometallische Verbindungen
c) Reformatsky
d) Lithiation
e) Hydridreduktion
f) Metall-katalysierte Kupplungsreaktion (Heck, Stile, Suzuki)
g) Lewis-Säure-vermittelte Reaktionen
  • Kristallisation
  • Polymerisation Ex. RAFT-Polyermisation (Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer) von p-Acetoxystyrol
  • Beschichtungen
  • Als O-Spender-Ligand zur Bildung von Koordinationskomplexen
  • Als Lösungsmittel in der mobilen Phase bei Hochleistungsflüssigkeitschromatografien
Leistungsmerkmale und Vorteile
ACS-Lösungsmittel erfüllen oder übertreffen die hohen Standards der American Chemical Society (ACS) mit Prüfspezifikationen, die speziell für jede Verbindung sind Gemäß der American Chemical Society gibt die ACS-Reagensqualität an, dass es ein Stoff mit ausreichender Reinheit ist, um in den meisten chemischen Analysen oder Reaktionen eingesetzt zu werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Mg2Si nanoparticle synthesis for high pressure hydrogenation.
Chaudhary AL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(2), 1240-1247 (2014)
Practical Synthesis of Di-tert-Butyl-Phosphinoferrocene.
Busacca CA, et al.
Organic Syntheses, 90, 316-326 (2013)
Synthesis of NiO/TiO2 using amphiphilic diblock copolymer brushes (PMMA-b-PAA) by reversible addition fragmentation chain-transfer poltmerization.
Hojjati B and Charpentier PA.
Polymer Reviews, 50(2), 418-418 (2009)
Luca Chiari et al.
The Journal of chemical physics, 138(7), 074301-074301 (2013-03-01)
We present total, elastic, and inelastic cross sections for positron and electron scattering from tetrahydrofuran (THF) in the energy range between 1 and 5000 eV. Total cross sections (TCS), positronium formation cross sections, the summed inelastic integral cross sections (ICS)
P T Clayton et al.
The Journal of clinical investigation, 79(4), 1031-1038 (1987-04-01)
Urinary bile acids from a 3-mo-old boy with cholestatic jaundice were analyzed by ion exchange chromatography and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). This suggested the presence of labile sulfated cholenoic acids with an allylic hydroxyl group, a conclusion supported by analysis
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Can you recommend a Solvent Extractor for organics from aqueous solution?
    1 answer
    1. Solvent extractors are often used for the quantitative extraction of organics from aqueous solutions and separations in immunoassays. The MIXXOR system has been applied successfully in many laboratory solvent extraction operations and is ideal for the rapid screening of alternative solvents for specific extraction problems.
      Helpful?
  5. Who do I contact about larger solvent volume needs?
    1 answer
    1. Email us at [email protected] or visit Sigma-Aldrich Fine Chemicals for development and manufacturing-scale inquiries: [email protected]
      Helpful?
  6. What apparatus do you recommend for HPLC solvent filtration?
    1 answer
    1. The Sigma-Aldrich Vacuum Filtration Assembly gives you all the components you need including: funnel top, fritted glass funnel support, filtration flask, aluminum clamp, and silicone stopper.  The Acrodisc Syringe Filters offer high quality filtration for analytical samples, certified for HPLC to ensure low extractable and available in a broad range of membranes to meet sample compatibility requirements.
      Helpful?
  7. What are some of the preservatives used in the most common ethers and chlorinated solvents and why are they added?
    1 answer
    1. Certain solvents will degrade over time requiring special handling and storage considerations. In addition, the products of certain degradation processes pose a potential safety risk if present at sufficiently high levels. For these types of materials, small amounts of stabilizing chemicals are added to slow down or stop material degradation.
      Helpful?
  8. What are the options for drying solvents?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich offers a full range of high-purity solvents with extremely low water levels specifically manufactured for moisture sensitive Organic and Biotech applications.  Sigma-Aldrich also carries various drying agents such as molecular sieves, which are typically compatible with organic solvents.
      Helpful?
  9. Why do peroxides form in certain solvents and how do I test for it?
    1 answer
    1. A significant number of laboratory solvents can undergo autoxidation under normal storage conditions to form unstable and potentially dangerous peroxide by-products. Molecular structure is the primary factor relating to a material’s potential for hazardous peroxide formation.  It is important to understand the stability of materials in use and if unclear, consult Sigma-Aldrich Technical Support, [email protected].