Merck
09743
Supelco
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin
standard for GC
Synonym(e):
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetramethyl-biphenyl, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus
About This Item
Lineare Formel:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.34
Beilstein:
2808541
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
standard for GC
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
166-171 °C
168-171 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChIKey
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine may be used as a substrate for the analysis of diclofenac in water samples and dextromethorphan and its major metabolite dextrorphan in urine samples using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin (TMB) ist ein nicht karzinogener Ersatz (negativer Ames-Test) für Benzidin, der sich als Peroxidasesubstrat zur Verwendung in ELISA-Verfahren eignet. Das Substrat erzeugt ein lösliches Endprodukt mit hellblauer Farbe und kann spektrophotometrisch bei 370 oder 620–650 nm abgelesen werden. Die TMB-Reaktion kann mit 2 M H2SO4 gestoppt (resultiert in einer gelben Farbe) und bei 450 nm abgelesen werden. Ein empfindliches und spezifisches Reagens für den Nachweis von Blut, Hämoglobingehalt, Peroxidasegehalt.
Sonstige Hinweise
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
860336
Standard für die Bestimmung aromatischer Amine, freigesetzt aus Diazofarbstoffen in Gebrauchsgegenständen
Empfohlene Produkte
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development and validation of ELISA and GC-MS procedures for the quantification of dextromethorphan and its main metabolite dextrorphan in urine and oral fluid
Rodrigues CW, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 32(3), 220-226 (2008)
G. Rohm et al.
GIT Labor-Fachzeit., 1080-1080 (1997)
Residue analysis of the pharmaceutical diclofenac in different water types using ELISA and GC?MS
Deng A, et al.
Environmental Science & Technology, 37(15), 3422-3429 (2003)
Ronit Mazor et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8571-8576 (2014-05-07)
Nonhuman proteins have valuable therapeutic properties, but their efficacy is limited by neutralizing antibodies. Recombinant immunotoxins (RITs) are potent anticancer agents that have produced many complete remissions in leukemia, but immunogenicity limits the number of doses that can be given
Michael F Sharp et al.
Molecular immunology, 62(1), 77-85 (2014-06-29)
Fish allergy is a common food allergy, with prevalence rates in the general population ranging between 0.2% and 2.3%. In both adults and children fish ranks in the top eight foods known to cause IgE mediated food allergy. Fish allergy