76170
Schmelzpunktstandard 121-123°C
analytical standard
Synonym(e):
Benzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 132 °C)
Selbstzündungstemp.
1061 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-123 °C (±0.3°C)
121-125 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
- Grade: Analytical Standard
- Uncertainty of measurement up to ± 0.3 °C
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade that meets the QC/QA requirements of melting point analysis
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?