Merck
03609
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Synonym(e):
EDTA, Edathamil, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure, Ethylendinitrilotetraessigsäure
About This Item
Lineare Formel:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.24
Beilstein:
1716295
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
eCl@ss:
39030907
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (KT)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
pH-Wert
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M NaOH
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤1.00
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
SMILES String
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChIKey
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) ist ein sechszahniger Ligand und Chelatbildner mit der Fähigkeit zur Sequestrierung divalenter Kationen (etwa von Calcium und Cäsium). EDTA kommt in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, in denen die Sequestrierung divalenter Kationen erforderlich oder hilfreich ist. EDTA wird zur Erforschung von künstlichen DNA-Schneidern verwendet.
Sonstige Hinweise
Bestimmung von Anionen und Metallkationen mittels Einsäulen-Chromatographie mit EDTA als Eluent unter Rückgriff auf Leitfähigkeit und UV-Detektion ; Pufferbestandteil bei der DNA-Verdau-Analyse mit Kapillarelektrophorese
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S. Matsushita
Journal of Chromatography A, 312, 327-327 (1984)
Yuichiro Aiba et al.
Chemical Society reviews, 40(12), 5657-5668 (2011-05-14)
This tutorial review provides recent developments in artificial cutters for site-selective scission of DNA with the focus on chemistry-based DNA cutters. They are useful tools for molecular biology and biotechnology, since their site-selectivity of scission is much higher than that
A Paulus et al.
Electrophoresis, 14(1-2), 27-35 (1993-01-01)
DNA digest analysis with polymer-filled capillaries in capillary electrophoresis is described. The samples analyzed consisted of commercially available standards including a 100 base pair ladder with repeating units up to 2000 base pairs. Three DNA digests covered the most common
Des R Richardson et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(22), 6510-6521 (2006-10-27)
There has been much interest in the development of iron (Fe) chelators for the treatment of cancer. We developed a series of di-2-pyridyl ketone thiosemicarbazone (HDpT) ligands which show marked and selective antitumor activity in vitro and in vivo. In
Lucienne Tritten et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(7), e2971-e2971 (2014-07-18)
Filarial nematodes cause chronic and profoundly debilitating diseases in both humans and animals. Applications of novel technology are providing unprecedented opportunities to improve diagnosis and our understanding of the molecular basis for host-parasite interactions. As a first step, we investigated