Wichtige Dokumente
1.08417
Supelco
Titriplex® II
for analysis (Ethylenedinitrilotetraacetic acid, EDTA), ACS, reag. Ph. Eur.
Synonym(e):
Titriplex® II, Edetinsäure, Ethylendiamintetraessigsäure, EDTA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-449-4
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Titriplex® II, for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
<0.013 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
Titripur®
Assay
≥99.4-100.6% (complexometric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>200 °C
Wirksamkeit
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reaction type: Complexometric reactions
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
2.5 (23 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (decomposition)
Übergangstemp.
flash point >400 °C (DIN 51758)
Löslichkeit
0.5 g/L
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Kationenspuren
Ca: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChIKey
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): 99,4 - 100,6 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: Weißes bis fast weißes, feinkristallines bis kristallines Pulver.
in Ammoniak unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Fe (Eisen): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Nitrilotriessigsäure: ≤ 0,1 %
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,2 %
ACS und Reag. Ph Eur entspricht
Rechtliche Hinweise
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.