ERMBC367
Raps (S, Gesamt-Glucosinolat)
ERM®, certified reference material, high level
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
certified by the BSC
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Hinweis zur Analyse
ERMBC367
Sonstige Hinweise
Phytochemicals: Total glucosinolate (GSL)
Trace Elements: Sulphur
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)