Merck
EHIFIDNTP-RO
Roche
Expand High Fidelity PCR-System, dNTPack
suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart: no, dNTPs included
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.28
Verwendung
sufficient for ≤1,000 reactions (04738276001)
sufficient for ≤200 reactions (04738268001)
sufficient for ≤40 reactions (04738250001)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart: no
Verpackung
pkg of 2,500 U (04738276001 [10x250 U])
pkg of 100 U (04738250001)
pkg of 500 U (04738268001 [2x250 U])
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das Expand High Fidelity PCR-System ist für die effiziente Amplifikation von DNA-Fragmenten bis zu 5 kb optimiert. Das Expand High Fidelity PCR-System besteht aus einem speziellen Enzymgemisch, das thermostabile Taq-DNA-Polymerase und eine thermostabile DNA-Polymerase mit Korrekturleseaktivität enthält. Die DNA-Synthese mit dem Expand High Fidelity PCR-System ist dreimal genauer als die Taq-DNA-Polymerase. T/A-Klonierung wird empfohlen.
Anwendung
Das Expand High Fidelity PCR-System ist eine Enzymmischung, die mit einer zweimal höheren Ausbeute und dreimal höheren Genauigkeit im Vergleich zur Taq-DNA-Polymerase ausgezeichnete Ergebnisse liefert. Das Expand High Fidelity PCR-System liefert PCR-Ergebnisse höchster Empfindlichkeit für genomische Targets mit einer Länge bis zu 5 kb für:
  • PCR
  • RT-PCR
Für einen optimalen Anwendungskomfort den 2x-konzentrierten gebrauchsfertigen High Fidelity Mastermix verwenden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ein Enzym für alle Anwendungen. Hohe Ausbeute, Genauigkeit und Flexibilität.
  • Nachweis von PCR-Produkten, die zuvor nicht nachweisbar waren, und Vermeidung falsch-negativer Ergebnisse.
  • Erzielen von Ergebnissen mit kleinen Mengen Template-DNA.
Verpackung
1 Kit mit 5 Komponenten
Qualität
Jede Charge Expand High Fidelity wird mit humangenomischer DNA und Primern, die für Kollagen (1-kb-Amplifikationsprodukt) und das tPA-Gen (4,8-kb-Amplifikationsprodukt) spezifisch sind, einem PCR-Funktionstest unterzogen.
Einheitendefinition
Volumenaktivität: 3,5 U/μl
Jeder dNTPack enthält 10 mM additivfreie Natriumsalz-Nukleotide in einer gebrauchsfertigen Mischung.
Sonstige Hinweise
Die Kombination der 5′ → 3′ Polymeraseaktivität von Taq-DNA-Polymerase und der 3′ → 5′ Exonuklease der Korrekturlesepolymerase verbessert die Leistung und die Ergebnisse; die Korrekturleseaktivität der 3′ → 5′ Exonuklease erzeugt eine dreimal höhere DNA-Synthesegenauigkeit im Vergleich zur Taq-DNA-Polymerase.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt US-Patentansprüchen und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Expand is a trademark of Roche
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Expand High Fidelity Enzyme mix
  • Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • PCR Nucleotide Mix
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Navisha Dookie et al.
Infection and drug resistance, 7, 223-228 (2014-09-05)
Moxifloxacin (MXF) has been advocated for the treatment of extensively drug-resistant (XDR) tuberculosis despite resistance to older-generation fluoroquinolones. We investigated the relationship between the minimum inhibitory concentration (MIC) of MXF and mutations in the gyrA and gyrB genes in Mycobacterium
Carlo Foresta et al.
PloS one, 6(3), e15036-e15036 (2011-03-17)
Human papillomaviruses (HPVs) are agents of the most common sexually transmitted diseases in females and males. Precise data about the presence, mechanism of infection and clinical significance of HPV in the male reproductive tract and especially in sperm are not