Merck
FHIFI-RO
Roche
FastStart High Fidelity PCR-System
5 unit/μL, suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart, Multiplex PCR
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.21
Verwendung
sufficient for ≤1,000 reactions (03553361001)
sufficient for ≤200 reactions (03553400001)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
High Fidelity PCR
Multiplex PCR
dNTPs included: no
hotstart
Verpackung
pkg of 2,500 U (03553361001 [10 x 250 U])
pkg of 500 U (03553400001 [2 x 250 U])
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
5 unit/μL
Parameter
72 °C optimum reaction temp.
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das FastStart High Fidelity PCR System ist ein Gemisch aus einer FastStart-Taq-DNA-Polymerase und einem wärmebeständigen, Korrektur lesenden Protein, das chemisch modifiziert wurde. Dieses Protein vermittelt bei der Korrekturleseaktivität, verfügt jedoch über keine Polymeraseaktivität. Beide Proteine sind bei unter +75 °C inaktiv und werden durch eine Erwärmung von 2 Minuten auf +95 °C aktiviert.
Heißstartprotokolle verfügen über erhöhte Spezifität, Empfindlichkeit und PCR-Ausbeute. Hitzelabile Blockierungsgruppen in Aminosäureresten der FastStart Taq DNA Polymerase sorgen dafür, dass das Enzym bei Raumtemperatur inaktiv ist. Es treten keine Verlängerungen auf, wenn Primer bei niedrigen Temperaturen unspezifische Bindungen eingehen. Die FastStart Taq DNA Polymerase wird durch Beseitigen der Blockierungsgruppen mittels einer Präinkubation bei +95 °C aktiviert. Das FastStart High Fidelity PCR System ist das Produkt der Wahl für Multiplex-PCR.
  • FastStart High Fidelity Enzymmischung, (5 Einheiten/μL) in Lagerpuffer
  • FastStart High Fidelity Reaktionspuffer, 10x konzentriert, mit 18 mM MgCl2
  • FastStart High Fidelity Reaktionspuffer, 10x konzentriert, ohne MgCl2
  • MgCl2 Stammlösung, 25 mM
  • DMSO
Anwendung
Das FastStart High Fidelity PCR System – eine optimierte Enzymmischung für Heißstart-PCR – kombiniert alle Vorteile der FastStart Taq DNA Polymerase bei viermal höherer Genauigkeit und der Fähigkeit, Fragmente bis zu 5 kb zu amplifizieren.
  • PCR
  • Multiplex-PCR
  • RT-PCR
  • GC-reiche Template-Amplifikation
  • Schwierige oder herausfordernde PCRs
  • bei der Amplifikation des humanen Papillomavirus-Genoms und methylierter DNA
Das FastStart High Fidelity PCR System ist das Produkt der Wahl für Multiplex-PCR.
Verwenden Sie den dNTPack des FastStart High Fidelity PCR Systems mit gebrauchsfertiger PCR-Nukleotidmischung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Profitieren Sie von ausgezeichneter Multiplex-Leistung.
  • Für schnelle und qualitativ hochwertige Ergebnisse wird die Verwendung des PCR Optimization-Kits von Roche empfohlen.
  • Erhöhen Sie die Genauigkeit.
  • Im Vergleich zu Taq-DNA-Polymerase und FastStart Taq-DNA-Polymerase wird eine vierfach höhere Genauigkeit erreicht.
  • Amplifizieren Sie anspruchsvolle DNA.
  • DMSO, ein PCR-Additiv für die Arbeit mit schwierigen Templates, wird mitgeliefert.
Verpackung
1 Kit mit 5 Komponenten
Qualität
Jede Charge wird mit humangenomischer DNA und Primern, die für ein 1,8 kb-Fragment des EPO-Gens spezifisch sind, und Primern, die für ein 4,8 kb-Fragment des tPA-Gens spezifisch sind, einem PCR-Funktionstest unterzogen.
Einheitendefinition
Eine Einheit FastStart Taq-DNA-Polymerase ist definiert als die Enzymmenge, die innerhalb von 60 min bei +65 °C 10 nmol der gesamten Desoxyribonukleosidtriphosphate in säurefällbare DNA einbaut.
Volumenaktivität: 5 Einheiten/μl
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Arbeitskonzentration: Für eine standardmäßige 50-μl-PCR empfehlen wir die Verwendung von 2,5 Einheiten der Enzymmischung.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
HINWEIS FÜR DEN KÄUFER: BESCHRÄNKTE LIZENZ<br />Die Verwendung dieses Produkts unterliegt dem US-Patent Nr. 6,127,155 und den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA.  Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers.′  Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen.′  Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Human- oder veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche.  Alle anderen Verwendungen, die keine interne Forschung und keine human- und veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen sind, erfordern eine gesonderte Lizenz von Thermo Fisher Scientific. Weitergehende Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Roche erhalten Sie von der Lizenzabteilung von Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA oder Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland.  Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Thermo Fisher Scientific erhalten Sie von der Lizenzabteilung von  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.</ br>HINWEIS AN DEN KÄUFER: BESCHRÄNKTE LIZENZ<br />Die Verwendung dieses Produkts unterliegt den US-Patenten Nr. 5,677,152 und 5,773,258 sowie den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA.  Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers.′  Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen.′  Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen.  Human- oder veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche.  Alle anderen Verwendungen, die keine interne Forschung und keine human- und veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen sind, erfordern eine gesonderte Lizenz von Thermo Fisher Scientific. Weitergehende Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Roche erhalten Sie von der Lizenzabteilung von Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA oder Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland.  Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Thermo Fisher Scientific erhalten Sie von der Lizenzabteilung von  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
FastStart is a trademark of Roche
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
203.0 °F
Flammpunkt (°C)
95 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High-throughput and sensitive quantification of circulating tumor DNA by microfluidic-based multiplex PCR and next-generation sequencing
Guan Y, et al
The Journal of Molecular Diagnostics : JMD, 19, 921-932 (2017)
A Unique Epigenomic Landscape Defines Human Erythropoiesis
<BIG>Schultz VP, et al.</BIG>
Cell Reports, 28, 2996-3009 (2019)
Steve M Taylor et al.
Journal of clinical microbiology, 48(2), 512-519 (2009-11-27)
Molecular assays can provide critical information for malaria diagnosis, speciation, and drug resistance, but their cost and resource requirements limit their application to clinical malaria studies. This study describes the application of a resource-conserving testing algorithm employing sample pooling for
Donghui Huang et al.
Genomics, 102(3), 157-162 (2013-02-26)
The recently approved ALK kinase inhibitor crizotinib has demonstrated successful treatment of metastatic and late stage ALK fusion positive non-small cell lung cancer (NSCLC). However, the median duration of clinical benefit is ~10-11months due to the emergence of multiple and
Richard Hansen et al.
The American journal of gastroenterology, 107(12), 1913-1922 (2012-10-10)
The gastrointestinal microbiota is considered important in inflammatory bowel disease (IBD) pathogenesis. Discoveries from established disease cohorts report reduced bacterial diversity, changes in bacterial composition, and a protective role for Faecalibacterium prausnitzii in Crohn's disease (CD). The majority of studies
Artikel
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.