Fortfahren mit
D5809
JumpStart AccuTaq LA DNA-Polymerase
Hot-start high fidelity Taq enzyme, 10X buffer included
Synonym(e):
JumpStart® AccuTaq LA DNA-Polymerase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
125 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 164.00
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 617.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106314
Concentration:
2.5 unit/μL
CHF 164.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 125 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
Long & Accurate PCR, dNTPs included: no, hotstart
concentration
2.5 unit/μL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
JumpStart AccuTaq LA DNA-Polymerase ist eine Kombination aus Sigmas High-fidelity-Mischung, AccuTaq long and accurate (LA) DNA-Polymerase und dem Taq-neutralisierenden JumpStart Taq-Antikörper. Dieses speziell formulierte Enzym ist die beste Wahl für Long-distance and high-fidelity PCR, Multiplex-PCR und PCR-Amplifikation von Zielen mit variabler Länge wie die Amplifikation von cDNA-Bibliotheken. Der JumpStart Taq-Antikörper bindet reversibel an die AccuTaq LA DNA-Polymerase und aktiviert sie bei Raumtemperatur. Die erhöhte Temperatur des ersten Denaturierungszyklus löst eine Dissoziation des Komplexes aus und stellt die Enzymaktivität wieder her. Dieser Hot-Start-Mechanismus bietet eine höhere Spezifität und höhere Zielausbeute gegenüber gängiger Amplifikation.
Application
JumpStart AccuTaq LA DNA-Polymerase wird wie folgt verwendet:
  • Bei der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) für die Amplifikation von Boden-DNA-Proben
  • Bei der Accurate-Long-Range-PCR von Histon H2A.Z in Bacterial Artificial Chromosome (BAC)
  • Als Komponente der PCR-Reaktionsmischung für die Amplifikation von viraler DNA durch konventionelle PCR
Features and Benefits
  • JumpStart AccuTaq LA DNA-Polymerase ist ein Antikörper-inaktiviertes Hot-Start-Enzym, das die unspezifische Amplifikation minimiert und gleichzeitig die Ausbeute und &Spezifität erhöht.
  • Eine bis zu 6,5-fach höhere Genauigkeit im Vergleich zu Taq-DNA-Polymerase, was sie zum bevorzugten Enzym für Multiplex-PCR macht
  • Erzeugt Amplikons mit einer Größe von bis zu 22 kb auf genomischen Templates und von bis zu 40 kb auf weniger komplexen Templates wie der genomischen DNA von Lambda-Phagen oder Bakterien
  • Verkürzt die Einrichtungszeit und räumt Bedenken in Zusammenhang mit manuellen oder Wachs-Hot-Start-Methoden aus
Packaging
Mit 10X-Reaktionspuffer bereitgestellt.
Other Notes
Eine Einheit integriert in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol der gesamten dNTPs in säurefällbare DNA ein.
Weitere Informationen zu AccuTaq-Produkten finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5.079.352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
AccuTaq is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Jacobs is a registered trademark of Jacobs
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1313D9307D8045
description
Hot-start high fidelity Taq enzyme, 10X buffer included
description
Long and accurate hot-start Taq with inert dye, 10X buffer included
description
with MgCl2
description
High fidelity Taq enzyme, with 10X buffer & DMSO
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
concentration
2.5 unit/μL
concentration
1 unit/μL
concentration
2.5 units/μL
concentration
5 units/μL
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)