Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
assay
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
form
solution
usage
sufficient for 2,500 reactions (04638956001), sufficient for 5,000 reactions (11814362001), sufficient for 500 reactions (11581295001)
packaging
pkg of 10 × 200 μL (11814362001 [10mM, each]), pkg of 200 μL (11581295001 [10 mM, each]), pkg of 5 × 200 μL (04638956001 [10 mM, each])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
10 mM
impurities
DNase, none detected, RNase, none detected
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
Verwandte Kategorien
General description
Application
- Der PCR-Nukleotid-Mix ist zur Verwendung in allen Arten von Amplifikationsreaktionen und Primerverlängerungsreaktionen optimiert: PCR
- RT-PCR
- cDNA-Synthese
- Primerverlängerung
Features and Benefits
Bessere Ausbeute und Leistung
- Praktischer gebrauchsfertiger Mix mit allen 4 Nukleotiden.
- Höchste PCR- und RT-PCR-Empfindlichkeit.
- Nukleotide höchster Reinheit (>99 %).
Packaging
Preparation Note
Arbeitslösung: Falls erforderlich, können die Lösungen mit destilliertem autoklavierten Wasser verdünnt werden.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Hält 50 Einfrier-/Auftauzyklen stand.
Analysis Note
Funktionsprüfung in der RT-PCR
Nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren frei von kontaminierenden Deoxyribonukleasen/Nicking-Aktivität.
Nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren frei von kontaminierenden Ribonukleasen.
Other Notes
Nur Kit-Komponenten
- dATP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dCTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dGTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dTTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 4638956001 | 04061832355801 |
| 11581295001 | 04061837893469 |
| 11814362001 | 04061837893544 |