Merck
FPCR-RO
Roche
FastStart PCR Master
sufficient for ≤100 reactions (04710436001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001), sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
Verwendung
sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
sufficient for ≤100 reactions (04710436001)
sufficient for ≤400 reactions (04710444001)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 2 × 1.25 mL (04710436001)
pkg of 8 × 1.25 mL (04710444001)
pkg of 10 × 5 mL (04710452001)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
PCR: suitable
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Mit FastStart PCR Master, einem gebrauchsfertigen, doppelt konzentrierten Heißstart-Mastermix kann die Heißstart-Polymerase-Kettenreaktion (PCR) einfach durchgeführt werden. Dieser Mastermix enthält FastStart Taq-DNA-Polymerase, hochwertige Roche Nukleotide in PCR-Qualität und alle anderen Reagenzien, die für die PCR und die zweistufige reverse Transkriptase (RT)-PCR auf Thermocycler-Geräten erforderlich sind.
FastStart PCR Master akzeptiert modifizierte Nukleotide, wie z. B. DIG-dUTP. Die Markierung mit DIG-dUTP kann durch Hinzufügen des modifizierten Nukleotids in einer Endkonzentration von 10 μM zum Endvolumen erreicht werden.
Durch Kombination dieses Mastermixes mit dem Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit von Roche erzielen Sie ausgezeichnete Ergebnisse bei der zweistufigen RT-PCR.
Anwendung
Der FastStart PCR Master ist eine praktische Alternative zu den einzelnen Reagenzien für fast alle Heißstart-PCR-Anwendungen. Er kann mit hoher Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute für die Amplifikation genomischer DNA und cDNA-Targets bis zu 2 kb oder längeren Fragmenten auf Plasmid-DNA-Targets eingesetzt werden. Das Enzym ist während der Vorbereitung der PCR bei +15 bis +25 °C inaktiv und wird dann bei +95 °C während der anfänglichen Denaturierung aktiviert. Es kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
  • Heißstart-PCR bis zu 2 kb
  • Heißstart-RT-PCR bis zu 2 kb
  • Hochdurchsatz-PCR
  • Direkte Kolonien-PCR
FastStart PCR Master wird zur Analyse von Nosema sp. DNA mittels Polymerasekettenreaktion (PCR), zur Validierung genomischer DNA mittels PCR und zur Amplifikation von RNA mittels PCR verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Der FastStart Master enthält modifizierte rekombinante FastStart Taq-DNA-Polymerase, die bei Temperaturen unter +75 °C inaktiv ist. Das Kit beinhaltet einen optimierten PCR-Puffer und GC-RICH-Lösung zur Handhabung eines breiten Spektrums von Templates.
  • Höhere Spezifität, Sensitivität und Ausbeute:
Heißstart-PCR vereinfacht die Vorbereitung der PCR.
  • Automatische Vorbereitung.
Die Enzymmischung ist 24 Stunden bei +15 bis +25 °C haltbar.
  • Verkürzte Vorbereitungszeit.
Den Mastermix zur sofortigen Verwendung bei +2 bis +8 °C bis zu einem Monat aufbewahren.
Inhalt
Doppelt konzentrierter Mastermix, der FastStart Taq-DNA-Polymerase, Reaktionspuffer und Nukleotide (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) enthält.
Verpackung
1 Kit enthält: Doppelt konzentrierter Mastermix, der FastStart Taq-DNA-Polymerase, Reaktionspuffer und Nukleotide (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) enthält.
Einheitendefinition
Volumenaktivität: >= 80 E/ml
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
HINWEIS FÜR DEN KÄUFER: BESCHRÄNKTE LIZENZ<br />Die Verwendung dieses Produkts unterliegt dem US-Patent Nr. 6,127,155 und den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA.  Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers.  Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen.  Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Human- oder veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche.  Alle anderen Verwendungen, die keine interne Forschung und keine human- und veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen sind, erfordern eine gesonderte Lizenz von Thermo Fisher Scientific. Weitergehende Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Roche erhalten Sie von der Lizenzabteilung von Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA oder Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland.  Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Thermo Fisher Scientific erhalten Sie von der Lizenzabteilung von  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.</ br>HINWEIS AN DEN KÄUFER: BESCHRÄNKTE LIZENZ<br />Die Verwendung dieses Produkts unterliegt den US-Patenten Nr. 5,677,152 und 5,773,258 sowie den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA.  Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers.  Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen.  Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen.  Human- oder veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche.  Alle anderen Verwendungen, die keine interne Forschung und keine human- und veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen sind, erfordern eine gesonderte Lizenz von Thermo Fisher Scientific. Weitergehende Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Roche erhalten Sie von der Lizenzabteilung von Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA oder Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland.  Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Thermo Fisher Scientific erhalten Sie von der Lizenzabteilung von  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
FastStart is a trademark of Roche
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F Kyle Satterstrom et al.
Methods in enzymology, 543, 141-163 (2014-06-14)
Sirtuin 3 (SIRT3) is a major regulator of oncometabolism. Indeed, the activity of SIRT3 significantly affects the response to oxidative stress, glycolytic proficiency, and tumorigenic potential of malignant cells. Thus, a system to accurately measure the transcriptional activity of the
Randy F Stout et al.
PloS one, 8(11), e81771-e81771 (2013-12-07)
Transgene technology is one of the most heavily relied upon tools in modern biological research. Expression of an exogenous gene within cells, for research and therapeutic applications, nearly always includes promoters and other regulatory sequences. We found that repeats of
Laura Jara et al.
Journal of invertebrate pathology, 110(1), 8-13 (2012-02-14)
The recent decline in honey bee colonies observed in both European countries and worldwide is of great interest and concern, although the underlying causes remain poorly understood. In recent years, growing evidence has implicated parasites and pathogens in this decline
First Identification of Nosema Ceranae (Microsporidia) Infecting Apis Mellifera in Venezuela
<BIG>Porrini LP, et al.</BIG>
Journal of Apicultural Science, 61 (2017)
N Arbulo et al.
Journal of invertebrate pathology, 130, 165-168 (2015-08-08)
Nosema ceranae is one of the most prevalent pathogens in Apis mellifera and has recently been found in multiple host species including several species of bumblebees. Prevalence and infection intensity of N. ceranae was determined in two species of native
Artikel
PCR troubleshooting protocols require exploring all potential error sources to ensure reliable results, addressing each problem independently.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
Amplifizieren Sie Ihre Proben zuverlässig mit dem neuen KOD One™ PCR-Mastermix für eine ultraschnelle PCR mit einer der schnellsten Elongationsraten, die für High-Fidelity-Polymerasen verfügbar ist.