MABE1119
Anti-H2AK15ub Antibody, clone EDL H2AK15-4
clone EDL H2AK15-4, from mouse
Synonym(e):
Histone H2A, H2A, Histone H2A1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EDL H2AK15-4, monoclonal
Speziesreaktivität
Drosophila, human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HIST1H2AG(8969)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected H2AK15ub in U2OS cells (Wang, Z., et. al. (2016). Genes Dev. 30(8):946-59).
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 ug/mL of this antibody detected Ub-Lysine15 H2A and H2AK13, 15R nucleosome lysates.
2 mg/mL
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1