Dokumente
05-678
Sigma-Aldrich
Anti-Ubiquityl-Histon H2A-Antikörper, Klon E6C5
clone E6C5, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
H2AUb, Histone H2A (ubiquityl), H2A histone family, member R, histone 1, H2aa, histone H2A, histone cluster 1, H2aa, H2AK119Ub1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
E6C5, monoclonal
Speziesreaktivität
amphibian, mouse, human, frog, rat, monkey
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
frog ... H2Ac1(594915)
human ... H2AC1(221613)
mouse ... H2Ac1(319163)
rat ... H2Ac1(24828)
Allgemeine Beschreibung
Histone sind hochkonservierte Proteine und dienen bei der Organisation von Zellkern-DNA zu Chromatin als Strukturgerüst. Histone werden posttranslational durch Acetylierung, Phosphorylierung, Methylierung und Ubiquitinierung modifiziert und diese Modifikationen regulieren die DNA-Transkription, -Reparatur, -Rekombination und -Replikation. Eine Ubiquitinylierung zielt in der Regel auf das Substrat für die Zersetzung ab, obwohl die Histone H2A und H2B eigentlich durch eine einzelne Ubiquitin-Konjugation stabilisiert werden. Die Histon-Ubiquitinylierung korreliert mit DNA-Reparatur und Transkription, zellulärer Differenzierung, Zellzyklusregulierung, Spermatogenese, Proteintransport und Reaktion auf Stress. Histon H2A wird durch den PRC-1L-Komplex (Polycomb repressive complex 1-like), der Ring1, Ring2, Bmi1 und HPH2 umfasst, an Lys119 monoubiquitiniert. Ubiquitiniertes H2A macht normalerweise etwa 15 % von H2A aus. In aktivem Chromatin kann der Wert jedoch bis zu 50 % betragen. Ubiquitinyl-Histon H2A wird auch mit dem transkriptionalen Silencing von großen Chromatin-Regionen und dem Polycomb-Silencing in Verbindung gebracht, sodass die Funktion von ubiquitiniertem H2A undefiniert bleibt.
Spezifität
Andere Spezies wurden nicht geprüft.
Dieser Antikörper erkennt Monoubiquityl-Histon H2A (Lys119), Molekülmasse ~25 kDa, und ist dafür spezifisch.
Kreuzreagiert nicht mit Heerwurm.
Immunogen
Restliche Zellkern-Rückstandsabschnitte aus AMA-Zellen (humanes epitheliales Amnion).
Anwendung
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Immunzytochemie:
Ein unabhängiges Labor berichtete, dass dieser Antikörper Ubiquityl-Histon H2A in mit entweder 3 % Formaldehyd/0,1 % Triton X-100 oder Methanol fixierten Zellen nachweist (Vassilev, A., 1995).
Chromatin-Immunpräzipitation:
Von einem unabhängigen Labor berichtet (Wang, H. 2004).
Verwenden Sie den Anti-Ubiquityl-Histon H2A-Antikörper Klon E6C5 (monoklonaler Antikörper der Maus), der zur Verwendung in ChIP, ICC und WB publiziert und validiert wurde, um Ubiquityl-Histon H2A nachzuweisen, auch bekannt als H2AUb, Histon H2A (Ubiquityl), Histon H2A.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an H2A in Säureextrakten von HeLa- und 10T1/2-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-–1:2000-Verdünnung dieser Charge wies Ubiquityl-Histon H2A in Säureextrakten von HeLa- und 10T1/2-Zellen nach.
Zielbeschreibung
25 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgM in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %. Bei -20 ºC flüssig.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Säureextrakte von HeLa-Zellen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qin Li et al.
Carcinogenesis, 30(7), 1243-1251 (2009-04-21)
In the present study, we examined the effects of CoCl(2) on multiple histone modifications at the global level. We found that in both human lung carcinoma A549 cells and human bronchial epithelial Beas-2B cells, exposure to CoCl(2) (>/=200 muM) for
Yanlai Lai et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 518(2), 103-110 (2012-01-12)
Inactivation of the von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor is associated with renal carcinoma, hemangioblastoma and pheochromocytoma. The VHL protein is a component of a ubiquitin ligase complex that ubiquitinates and degrades hypoxia inducible factor-α (HIF-α). Degradation of HIF-α by VHL
Genome-wide uH2A localization analysis highlights Bmi1-dependent deposition of the mark at repressed genes.
Kallin, EM; Cao, R; Jothi, R; Xia, K; Cui, K; Zhao, K; Zhang, Y
PLoS Genetics null
Wei-Ting Liao et al.
Carcinogenesis, 30(6), 1064-1072 (2009-04-21)
Bowen's disease (BD), a carcinoma in situ of the skin, has been identified as an early lesion in arsenic carcinogenesis. Patients with arsenic-induced Bowen's disease (As-BD) showed both cutaneous and systemic immune dysfunctions. We set out to evaluate the interactions
dKDM2 couples histone H2A ubiquitylation to histone H3 demethylation during Polycomb group silencing.
Lagarou, A; Mohd-Sarip, A; Moshkin, YM; Chalkley, GE; Bezstarosti, K; Demmers, JA; Verrijzer, CP
Genes & Development null