Wichtige Dokumente
GF344
Sigma-Aldrich
SDF-1α (CXCL12),
Human, rekombinant, tierfrei
Synonym(e):
Stromal Cell-Derived Factor, CXCL12, SDF1A, TLSF-b, TPAR1, SDF-1b, TLSF
Größe auswählen
10 μG
CHF 389.00
CHF 389.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 389.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
CHF 389.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Verunreinigungen
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Qualitätsniveau
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Produktherkunft: Das Protein wird in E. coli exprimiert.
Das Protein wird ohne die Verwendung von tierischen Produkten/Reagenzien hergestellt und gilt als tierversuchsfrei und kann in Protokollen verwendet werden, bei denen eine mögliche Übertragung von tierischen Viren und eine Kontamination vermieden werden muss.
SDF-1α und β sind stromale CXC-Chemokine, die über den CXCR4-Rezeptor signalisieren. SDF-1α und β ziehen B- und T-Zellen chemisch an und induzieren nachweislich die Migration von CD34+ Stammzellen. Außerdem üben die SDF-1-Proteine in Zellen, die den CXCR4-Rezeptor exprimieren, eine HIV-suppressive Wirkung aus.
Rekombinantes humanes SDF-1α ist ein 8,0-kDa-Protein, das 68 Aminosäurereste enthält.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Qualität
Bestimmt durch seine Fähigkeit, IL-2-aktivierte humane T-Zellen in einem Konzentrationsbereich von 20,0–80,0 ng/ml chemisch anzuziehen.
Physikalische Form
Das Produkt wird ohne Zusatzstoffe präsentiert und wird vor der Gefriertrocknung durch einen 0,2-Mikron-Filter gefiltert.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C bis zu 4 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Zentrifugieren Sie das Fläschchen vor dem Öffnen.
In Wasser zu einer Konzentration von 0,1 bis 1,0 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Für eine längere Lagerung wird empfohlen, sie in einem Puffer, der ein Trägerprotein enthält, weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C zu lagern.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable