Fortfahren mit
P3655
Poly-L-ornithin -hydrobromid
Mol wt 30,000-70,000
Synonym(e):
L-Ornithine homopolymer hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 61.90
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 172.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 307.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’230.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’760.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 61.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-L-ornithin -hydrobromid, mol wt 30,000-70,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
30,000-70,000
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].NC(CCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly-L-Ornithin-Hydrobromid wird zur Beschichtung von Deckgläsern in Kulturgefäßen zur Kultivierung neuraler Progenitorzellen verwendet. Es wird außerdem zur Beschichtung von Kulturplatten zur Kultivierung von Mäusegehirnzellen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-Ornithin ist eine Spezialbeschichtung, die als Ladungsmodifikator agiert. Es ist ein polykationisches synthetisches Aminosäure-Polymer. Es fördert die nasale Absorption hydrophiler makromolekularer Arzneimittel.
Analysis Note
Molekulargewicht beruht auf Viskosität. Ebenfalls mit MALLS analysiert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4538P4638P0671
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
mol wt
30,000-70,000
mol wt
5,000-15,000
mol wt
>100,000
mol wt
>30,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-ornithin -hydrobromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Can I use Poly-L-ornithine hydrobromide for coating plats in order to grow cells?
    1 answer
    1. This product is suitable for cell culture. Poly-L-ornithine hydrobromide is used for coating culture plates for cell culturing.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. For the product P3655-100MG Poly-L-ornithine hydrobromide, which solution I should use to dilute. what condition and how long I can storage after i dilute this compound.
    1 answer
    1. This product is soluble in water up to 50 mg/mL. Solutions may be stored in aliquots at -20°C for at least 4 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/167/475/p3655pis.pdf