Wichtige Dokumente
S1577
Stromal Cell-Derived Factor 1α/pre-B Cell Growth Stimulating Factor human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥97% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonym(e):
SDF-1, SDF1, SDF-1α
Größe auswählen
CHF 330.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 330.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤50 ng/mL EC50
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1 EU/μg protein Endotoxin
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CXCL12((6387)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.