Merck
AP308P
Sigma-Aldrich
Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege, (H+L) HRP Konjugat
1 mg/mL, Chemicon®
Synonym(e):
HRP-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Das Reagens ist ein affinitätsaufgereinigter Antikörper der Ziege. Der aufgereinigte Antikörper ist an Meerrettichperoxidase (HRP) konjugiert und in Puffer stabilisiert.
Spezifität
Spezifisch für Maus-IgG, schwere und leichte Kette. Die Kreuzreaktivität von Anti-Maus-IgG-Antikörpern wird in einem ELISA getestet. Minimale Kreuzreaktivität mit humanem IgG.
Anwendung
Dieser Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege, (H+L) HRP-Konjugat ist für den Einsatz in ELISA, IC, IH und WB zum Nachweis von Maus-IgG validiert.
ELISA:
Es kann eine Verdünnung von 1:3.000 verwendet werden (Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988).
Immunhistochemie/Immunzytochemie:
Es kann eine Verdünnung von 1:200-1:500 verwendet werden (Bullock, G.R., 1982; Javois, L.C., 1994).
Die optimale Arbeitsverdünnung muss vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Qualität
Western-Blot, chromogen:
Es können Verdünnungen von 1:200–1:500 verwendet werden (Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988).
Western-Blot, chemilumineszent:
Es können Verdünnungen von 1:2.000–1:5.000 verwendet werden (Coligan, J., 1997).
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes Ziegen-IgG, konjugiert mit Meerrettichperoxidase in flüssigem Puffer in 0,01 M PBS, pH-Wert 7,1 mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Kathon.
Lagerung und Haltbarkeit
Der unverdünnte Antikörper ist bei 2–8 °C 12 Monate stabil. Nicht in verdünnter Form aufbewahren. NICHT EINFRIEREN.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kang Wang et al.
Nature communications, 11(1), 4419-4419 (2020-09-06)
Echovirus 30 (E30), a serotype of Enterovirus B (EV-B), recently emerged as a major causative agent of aseptic meningitis worldwide. E30 is particularly devastating in the neonatal population and currently no vaccine or antiviral therapy is available. Here we characterize
Jingsong Cao et al.
Experimental and therapeutic medicine, 19(1), 741-747 (2020-01-04)
In ABO-incompatible (ABOi) kidney transplantation (KT), antibodies can mediate immunological accommodation or immune rejection, but the mechanism by which B cells are induced to produce antibodies with different functions is still unclear. Previous research established an ABOi kidney cell model
Hong Liu et al.
Oncology reports, 42(6), 2759-2767 (2019-10-23)
MicroRNAs (miRs) are a class of non‑coding small RNAs that have been demonstrated to be involved in the pathogenesis of human cancer. There is even evidence that microRNAs can act as oncogenes or tumor suppressors. Although microRNA expression profiles have
Leonardo Marques da Fonseca et al.
Medicines (Basel, Switzerland), 7(4) (2020-04-12)
Background: Piperine, an amide extracted from the Piper spices, exhibits strong anti-tumor properties. However, its effect on the epithelial-mesenchymal transition (EMT) process has never been investigated. Herein, we evaluate the toxic effect of piperine on lung adenocarcinoma (A549), breast adenocarcinoma
Antigen expression kinetics and immune responses of mice immunized with noninfectious simian-human immunodeficiency virus DNA.
Hegde, R; Liu, Z; Mackay, G; Smith, M; Chebloune, Y; Narayan, O; Singh, DK
Journal of virology null
Artikel
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.