Fortfahren mit
AP124
Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege
2 mg/mL, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-Maus-IgG, HRP-konjugiertes Anti-Maus-IgG (Ziege)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 324.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
38
CHF 324.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Der Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege weist den Gehalt von Maus-IgG nach und wurde zur Verwendung in ELISA, IP und WB publiziert und validiert.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit der Gamma-Kette von Maus-IgG sowie mit den Leichtketten aller Maus-Immunglobulinklassen. Monospezifisch auf IEP gegen Maus-Vollserum.
Physical form
Flüssigkeit in 0,02 mol/l Phosphatpuffer, 0,25 mol/l Natriumchlorid und 0,1 % Natriumazid. Durch einen 0,45-µm-Membranfilter filtriert
Preparation Note
Bei +2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu sechs Monate haltbar.
Analysis Note
Einzelbande auf IEP in einer Konzentration von 10 mg/ml im Test gegen Kaninchen-Anti-Ziegen-Vollserum.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP128AP130AP112
description
2 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from goat
description
Chemicon®, from goat
description
2 mg/mL, Chemicon®
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
wgk
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)