Wichtige Dokumente
05-904
Sigma-Aldrich
Anti-HA-Tag-Antikörper
Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Klon:
monoclonal
application:
ICC
IP
WB
Speziesreaktivität:
vertebrates (common species)
Methode(n):
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
98
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates (common species)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG3
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Humanes Influenza-Hämagglutinin (HA) ist ein Oberflächen-Glykoprotein, das für die Infektiosität des humanen Virus erforderlich ist. Das HA-Tag wird aus dem HA-Molekül, das den Aminosäuren 98–106 entspricht, gewonnen und wurde verbreitet als allgemeines Epitop-Tag in Expressionsvektoren eingesetzt. Viele rekombinante Proteine wurden dazu entwickelt, das HA-Tag zu exprimieren, das die Bioaktivität oder Bioverteilung des rekombinanten Proteins scheinbar nicht stört. Dieses Tag erleichtert den Nachweis, die Isolierung und Aufreinigung der Proteine.
Spezifität
Erkennt HA-markierte Proteine, die in Zellen überexprimiert werden, einschließlich Amino- oder Carboxy-Termini von markierten Proteinen in transfizierten Säugetierzellen.
Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 98–106 von Influenza-Hämagglutinin entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Immunpräzipitation:
5 μg/ml dieses Antikörpers immunpräzipitierten laut einem unabhängigen Labor rekombinantes, HA-markiertes Fusionsprotein.
Immunzytochemie:
5 μg/ml dieses Antikörpers immunfärbten laut einem unabhängigen Labor HA-markiertes Fusionsprotein.
Weisen Sie das HA-Tag mit diesem Anti-HA-Tag-Antikörper nach, der für den Gebrauch in IC, IP und WB validiert ist.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an rekombinantem Protein, das das HA-Tag am Amino-Terminus enthält, in RIPA-Lysaten von HEK293-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen rekombinantes Protein, das das HA-Tag am Amino-Terminus enthält, in RIPA-Lysaten von HEK293-Zellen nach.
Zielbeschreibung
Verschiedene
Verlinkung
Ersetzt: 07-221
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG3 in Puffer mit PBS, pH-Wert 7,4, mit 0,05% Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
RIPA-Lysate von HEK293-Zellen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A rapid and efficient immunoenzymatic assay to detect receptor protein interactions: G protein-coupled receptors.
Zappelli, E; Daniele, S; Abbracchio, MP; Martini, C; Trincavelli, ML
International Journal of Molecular Sciences null
Verena Supper et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(3), 1387-1399 (2016-01-06)
The Ig superfamily member CD147 is upregulated following T cell activation and was shown to serve as a negative regulator of T cell proliferation. Thus, Abs targeting CD147 are being tested as new treatment strategies for cancer and autoimmune diseases.
Patrick Guye et al.
Nature communications, 7, 10243-10243 (2016-01-07)
Human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) have potential for personalized and regenerative medicine. While most of the methods using these cells have focused on deriving homogenous populations of specialized cells, there has been modest success in producing hiPSC-derived organotypic tissues
Neutrophils activate alveolar macrophages by producing caspase-6-mediated cleavage of IL-1 receptor-associated kinase-M.
Kobayashi, H; Nolan, A; Naveed, B; Hoshino, Y; Segal, LN; Fujita, Y; Rom, WN; Weiden, MD
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
H Wu et al.
Neuroscience, 170(1), 149-155 (2010-07-06)
Previous studies have demonstrated that merlin acts as a tumor suppressor by blocking Ras-mediated signaling. However, the mechanism by which merlin controls cell proliferation has remained obscure. Here we show that merlin deficient tumors exhibited loss of p21, concomitant with