Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 379.00 |
Über diesen Artikel
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Sekundär- & Kontrollantikörper
ELISA und Immunhistochemie:
Eine Arbeitsverdünnung von 1:10.000 bis 1:40.000 für ELISA und 1:500 bis 1:2.000 für Immunhistochemie wird vorgeschlagen.
Die optimale Antikörperverdünnung für andere Anwendungen sollte vom Forschenden bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Rehydrierung: Geben Sie 500 µl steriles, destilliertes Wasser mit 50 % Glycerin hinzu, um eine 1-mg/ml-Stammlösung herzustellen.
Preparation Note
Analysis Note
Geeignet für Western Blot (Dot Blot) in einer 1:1.000-1:4.000-Verdünnung.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse | species reactivity rabbit | species reactivity sheep | species reactivity mouse |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source goat |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Artikel
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.