Merck
8.52097
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(biotin)-OH
≥95% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-ε-biotinyl-L-lysine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H38N4O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
Fmoc-Lys(biotin)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥85.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
biotin
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S1[C@H]([C@H]5NC(=O)N[C@H]5C1)CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C31H38N4O6S/c36-27(15-6-5-14-26-28-25(18-42-26)33-30(39)35-28)32-16-8-7-13-24(29(37)38)34-31(40)41-17-23-21-11-3-1-9-19(21)20-10-2-4-12-22(20)23/h1-4,9-12,23-26,28H,5-8,13-18H2,(H,32,36)(H,34,40)(H,37,38)(H2,33,35,39)/t24-,25-,26-,28-/m0/s1
InChIKey
OFIBQNGDYNGUEZ-OBXRUURASA-N
Allgemeine Beschreibung
A modified lysine derivative for the preparation of biotin-labeled peptides by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Biotinylation Reagents for Peptide Synthesis
Anwendung
  • Supplemental Information for: Describes the reaction of amino functionalized resin with HCTU-activated Fmoc-Lys(biotin)-OH in DMF to install a biocytin molecule. Fmoc was deprotected by 20% (K Sapkota, JK Lucas, JW Faulkner, MF Lichte, YL Guo, tandf.figshare.com).
Verlinkung
Replaces: 04-12-1237
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 85.0 % (a/a)
Löslichkeit (0,1 mmol in 1 ml NMP): klar löslich
Wasser (K. F.): ≤ 3.0 %
Dieses Produkt kann bis zu 10% DMF enthalten, um eine optimale Löslichkeit zu gewährleisten.
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.