Merck
B1267
Sigma-Aldrich
Biotinmaleimid
≥95% (TLC), powder
Synonym(e):
N-Biotinoyl-N′-(6-maleimidhexanoyl)hydrazid
Größe auswählen
25 MG
CHF 220.00
100 MG
CHF 454.00
CHF 220.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 220.00
100 MG
CHF 454.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H29N5O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.46
CHF 220.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
acetic acid: 20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)NNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23
InChI
1S/C20H29N5O5S/c26-15(7-2-1-5-11-25-17(28)9-10-18(25)29)23-24-16(27)8-4-3-6-14-19-13(12-31-14)21-20(30)22-19/h9-10,13-14,19H,1-8,11-12H2,(H,23,26)(H,24,27)(H2,21,22,30)/t13-,14-,19-/m0/s1
InChIKey
VAPZWEFPQRDVHR-NJSLBKSFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biotinmaleimid ist ein Biotin-spezifisches thiolhaltiges Reagens, das zur Biotinylierung von verschiedenen Proteinen mittels einer künstlich eingebrachten oder natürlichen Sulphydrylgruppe verwendet wird. Es kann als universelle Thiol-spezifische Sonde für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Biotinmaleimid kann auch in Dot Blot eingesetzt werden, um SH-Gruppen von Proteinen nachzuweisen[1].
Anwendung
Biotinmaleimid 0,01 mg/ml in PBS mit 0,1 % Tween-20, bei Raumtemperatur 1 Std. inkubiert, kann zum Nachweis von entschützten Cysteinthiolen auf immobilisierten Peptiden verwendet werden[2].
Sulfhydryl-spezifisches Biotinylierungsreagens. Bindet durch hochwirksame Thioethervernetzung. Wird in der Regel zur Bindung von intrinsischen Sulfhydrylen, z. B. Protein, und zur Vermeidung einer Modifikation von primären Aminen verwendet.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K Gregorius et al.
Analytical biochemistry, 299(1), 84-91 (2001-12-01)
The orientation of an immobilized antigen is important for recognition by, e.g., an antibody. When noncovalent passive adsorption is used for immobilization, the number of ways that the antigen can attach to the surface is numerous and control of how
Camilla To Benfield et al.
Life science alliance, 3(1) (2019-12-13)
Host interferon-induced transmembrane proteins (IFITMs) are broad-spectrum antiviral restriction factors. Of these, IFITM3 potently inhibits viruses that enter cells through acidic endosomes, many of which are zoonotic and emerging viruses with bats (order Chiroptera) as their natural hosts. We previously
E A Bayer et al.
Analytical biochemistry, 149(2), 529-536 (1985-09-01)
A biotin-containing, thiol-specific reagent, 3-(N-maleimido-propionyl) biocytin (MPB), was synthesized and used to biotinylate various proteins via native or artificially induced sulfhydryl groups. In combination with appropriate avidin- or streptavidin-conjugated markers (i.e., fluorescent, enzyme-conjugated, electron-dense, etc.), MPB essentially constitutes a universal
Nicolai T Sand et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-05)
Early detection and monitoring of cancer progression is key to successful treatment. Therefore, much research is invested in developing technologies, enabling effective and valuable use of non-invasive liquid biopsies. This includes the detection and analysis of circulating tumor cells (CTCs)
Hongfeng Wang et al.
Autophagy, 16(9), 1683-1696 (2019-12-13)
Significant evidences indicate that reactive oxygen species (ROS) can induce macroautophagy/autophagy under both physiological and pathological conditions. Although the relationship between ROS and autophagy regulation has been well studied, the basic mechanism by which ROS affects autophagy and the biological
Questions
  1. What is the solubility of B1267 Biotin-maleimide in DMSO?
    1 answer
    1. The B1267 Biotin-maleimide is a white powder that is soluble in DMSO at 10mg/ml, resulting in a clear colorless solution. A stock solution of the product in DMSO at 20 mg/ml can be prepared without the need for heat. This solution can then be diluted 1:10 with an aqueous buffer system, such as PBS or other. Concentrations of 40-50 mg/ml can also be prepared, but heat, i.e. 40°C, is needed. For most applications, a stock of 20 mg/ml would be suitable.