B4501
Biotin
≥99% (HPLC), lyophilized powder
Synonym(e):
D-Biotin, Bios II, Coenzym R, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
231-233 °C (lit.)
Löslichkeit
ammonium hydroxide: 50 mg/mL (2 M)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChIKey
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- für die Kultivierung von Oligodendrozyten
- als Vitaminergänzung für das Wachstum von Bacillus-Spezies
- zur Blockierung von endogenem Biotin bei immunhistologischen Verfahren
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Anwendung
Vergleichbares Produkt
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)