Unfortunately, for this product the chiral purity (enantiomeric purity) is not determined. The certificate of analysis for each lot reports the specific rotation; this confirms that the vast majority of the material has the correct (+) chirality. But the ee (enantiomeric excess) is not calculated.
Wichtige Dokumente
47619
Fmoc-Ser(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
Fmoc-O-tert.-butyl-L-serin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fmoc-Ser(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +25.5±1°, c = 1% in ethyl acetate
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChIKey
REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-N
Anwendung
- Total synthesis of an antibiotic, daptomycin, by cyclization via a chemoselective serine ligation.[2]
- Preparation of MUC1, a T-cell helper peptide, using iterative pentafluorophenyl ester-mediated fragment condensations.[3]
- Linear solid-phase peptide synthesis of ubiquitin and diubiquitin.[4]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the chiral purity of Fmoc-Ser(tBu)-OH?