8.51072
6-Carboxyfluorescein
Novabiochem®
Synonym(e):
6-FAM
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1C3(c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O)c2c(ccc(c2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
InChIKey
BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Literature references
[1] R. Fischer, et al. (2003) Bioconjugate Chem., 14, 653.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.